Learn More
D-Cysteinhydrochlorid-Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30366544
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30366544 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30366544 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC995040500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
CAS 207121-46-8
Summenformel C3H7NO2S.HCl.H2O
Menge 500 mg
Synonym D-Cysteine Hydrochloride Hydrate
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m1../s1
SMILES O.Cl.N[C@H](CS)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-sulfanylpropansäurehydrat-Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 175.64
Formelmasse 175.007