Learn More
D-(+)-Dextrose, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15835128 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 lb.
25 lb.
100 lb.
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
11339.80 Gramm
2268 Gramm
45359.20 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15835128 100 lb. Kunststoffflasche 45359.20 Gramm
15815128 5 lb. Kunststoffflasche 2268 Gramm
15825128 25 lb. Kunststoffflasche 11339.80 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15835128 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J14535.Q5
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 50-99-7 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-99-7
Summenformel C6H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
MDL-Nummer MFCD00063774
InChI-Schlüssel GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym 2 r,3 s,4 r,5 r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC-Name (2 R,3 S,4 R,5 R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Dextrose
Schmelzpunkt 147°C to 153°C
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH2OH(CHOH)4CHO
Menge 100 lb.
Beilstein 1281608
Formelmasse 180.16
Physikalische Form Kristallpulver