missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-(+)-Dextrose, (kristallin), MP Biomedicals

Artikelnummer. 11475532 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
10 kg
25 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
25 Kilogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11475532

Marke: MP Biomedicals 0290152110

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 50-99-7
Summenformel C6H12O6.
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
InChI-Schlüssel GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym D-(+)-Glucose, Aldehyd-d-Glucose, Glucose, wasserfrei, Dextrose, wasserfrei, D-Glucose, wasserfrei, Wasserfreie Dextrose, Dextroselösung, D-Glucose in linearer Form, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material D-(+)-Dextrose
Menge 10 kg
Formelmasse 180.2
Physikalische Form kristallin
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt