missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Dimer Antibody (28), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18232393 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18232393 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18232393

Marke: Novus Biologicals NBP105045AF750

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

D-Dimer Monoclonal specifically detects D-Dimer in Human, Canine samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen D-Dimer
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 28
Konjugat Alexa Fluor 750
Verdünnung Western Blot, ELISA
Zusammensetzung 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gen-Alias D Dimer
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified human D-dimer adsorbed onto aluminum hydroxide gel.
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität Binds human D-dimer. Cross-reacts with directly coated D-monomer but not with directly coated fibrinogen. It also reacts with dog D-dimer.
Zielspezies Human, Canine
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.