missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
D-Dimer Monoclonal antibody specifically detects D-Dimer in Human, Monkey, Baboon samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoassay
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | D-Dimer |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | DD1 |
| Konjugat | Alexa Fluor 350 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | D Dimer |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with D-dimer. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?