missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Dimer Antibody (DD1), DyLight 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18751422 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.2 mL
Packungsgröße:
0.20 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18751422 0.2 mL 0.20 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18751422

Marke: Novus Biologicals NB1108374DL594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

D-Dimer Monoclonal antibody specifically detects D-Dimer in Human, Monkey, Baboon samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen D-Dimer
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunoassay
Klassifikation Monoclonal
Klon DD1
Konjugat DyLight 594
Verdünnung Western Blot, ELISA, Immunoassay
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias D Dimer
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with D-dimer.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.2 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Monkey, Baboon
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.