Learn More
D-Dimer Antibody (DD1), FITC, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18532641 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.2 mL
Packungsgröße:
0.20 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18532641 0.2 mL 0.20 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18532641
Marke: Novus Biologicals NB1108374F
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
D-Dimer Monoclonal antibody specifically detects D-Dimer in Human, Monkey, Baboon samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen D-Dimer
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunoassay
Klassifikation Monoclonal
Klon DD1
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias D Dimer
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with D-dimer.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.2 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Extracellular Matrix
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Monkey, Baboon
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a