Learn More
D-Dimer Antibody (DD2), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NB110-8376UV
Artikelnummer. 18609809
  • 443.00 € / 0.20 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
D-Dimer Monoclonal antibody specifically detects D-Dimer in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoassay, Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
D-Dimer
Monoclonal
DyLight 350
D Dimer
Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with D-dimer.
0.2 mL
Extracellular Matrix
Human
Purified
Western Blot, ELISA, Immunoassay, Sandwich ELISA
DD2
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Store at 4°C in the dark.
IgG2b