Learn More
D-Dimer Antibody (DD5), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18778182 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.2 mL
Packungsgröße:
0.20 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18778182 0.2 mL 0.20 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18778182
Marke: Novus Biologicals NB12010055JF549
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
D-Dimer Monoclonal antibody specifically detects D-Dimer in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen D-Dimer
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon DD5
Konjugat Janelia Fluor 549
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias D Dimer
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with D-dimer.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.2 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b