Learn More
D-Erythro-Dihydro-D-Sphingosin-1-phosphat, TRC
Artikelnummer. 30003622
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003622 5 mg 5 Milligramm
30003958 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003622 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4495005MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19794-97-9
Summenformel C18 H40 N O5 P
Molekulargewicht (g/mol) 381.49
IUPAC-Name [(2S,3R)-2-amino-3-hydroxyoctadecyl] Dihydrogenphosphat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](N)COP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-erythro-Dihydro-D-sphingosine-1-phosphate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H40NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h17-18,20H,2-16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/t17-,18+/m0/s1
Formelmasse 381.2644
Reinheit (%) >95%