Learn More
D-Erythro-dihydrosphingosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16442698
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16442698 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16442698 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW019838
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress D-Erythro-dihydrosphingosin directly inhibits cytosolic phospholipase A2α (cPLA2α) activity.
D-Erythro-dihydrosphingosin directly inhibits cytosolic phospholipase A2α (cPLA2α) activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Erythro-dihydrosphingosine
CAS 764-22-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H39NO2
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 10 mg/mL (33.17 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](N)CO
Molekulargewicht (g/mol) 301.51
Formelmasse 301.51
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death