Learn More
D-Erythro-Imidazolglycerolphosphat-Monohydrat (~90 %), TRC
Artikelnummer. 30395980
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30395980 1 mg
30402354 10 mg
30408767 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30395980 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI3500001MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 210241-69-3
Summenformel C6 H11 N2 O6 P . H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 256.15
IUPAC-Name [(2R,3S)-2,3-Dihydroxy-3-(4H-Imidazol-4-yl)Propyl] Dihydrogenphosphat; Hydrate
SMILES O.O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)C1C=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-erythro-Imidazoleglycerol Phosphate Monohydrate
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H11N2O6P.H2O/c9-5(2-14-15(11,12)13)6(10)4-1-7-3-8-4;/h1,3-6,9-10H,2H2,(H2,11,12,13);1H2/t4?,5-,6+;/m1./s1
Formelmasse 256.046