Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Fructose-1,6-Bisphosphat-Trisodiumsalz
Artikelnummer. 15467669
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15467669 1 g 1 Gramm
15477669 5 g 5 Gramm
15487669 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15467669 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66349.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 38099-82-0 | C6H11Na3O12P2 | 406.059 g/mol
D-Fructose-1,6-bisphosphate trisodium salt is used to reduce ischemia-reperfusion injury in rats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Fructose-1,6-Bisphosphat-Trisodiumsalz wird zur Reduzierung von Ischämie-Reperfusionsverletzungen bei Ratten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 50 mg/ml
Hinweise
Vor Wärme schützen. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38099-82-0
Summenformel C6H11Na3O12P2
Molekulargewicht (g/mol) 406.059
MDL-Nummer MFCD00135872
InChI-Schlüssel CEHGLSKJDFICTB-PWVOXRODSA-K
Synonym unii-t1e52g2c9i, d-fructose-1,6-diphosphate trisodium salt, fructose-1,6-bis dihydrophosphate , trisodium salt, fosfructose trisodium anhydrous, trisodium 1-o-hydroxyphosphinato-6-o-phosphonato-d-fructose, trisodium 2r,3r,4s-2,3,4-trihydroxy-6-hydroxy oxido phosphoryl oxy-5-oxohexyl phosphate
PubChem CID 94482
IUPAC-Name Trinatrium;[(2R,3R,4S)-2,3,4-trihydroxy-6-[hydroxy(oxido)phosphoryl]oxy-5-oxohexyl]phosphat
SMILES C(C(C(C(C(=O)COP(=O)(O)[O-])O)O)O)OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Fructose-1,6-bisphosphate trisodium salt
Farbe Weiß
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 50mg/ml
Formelmasse 406.06
Physikalische Form Pulver