Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Fructose-1,6-diphosphat-Dicalciumsalz, 95 %
Artikelnummer. p-7043240
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15477849 25 g 25 Gramm
15487849 100 g 100 Gramm
15497849 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15477849
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66477.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6055-82-9 | C6H10Ca2O12P2 | 416.238 g/mol
D-Fructose-1,6-diphosphate dicalcium salt is essential for glycolysis to occur efficiently. It links to adenine nucleotides which regulate 6-phosphofructokinases (Pfks) that catalyze one of the rate limiting steps of glycolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Fructose-1,6-diphosphat-Dicalciumsalz ist für eine effiziente Glykolyse unerlässlich. Verbindet sich mit Adenin-Nukleotiden, die 6-Phosphofructokinasen (Pfks) regulieren, die einen der geschwindigkeitsbestimmenden Schritte der Glykolyse katalysieren.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6055-82-9
Summenformel C6H10Ca2O12P2
Molekulargewicht (g/mol) 416.238
MDL-Nummer MFCD00135875
InChI-Schlüssel MKSZTTCFYSGQHA-UHFFFAOYSA-J
Synonym d-fructose, 1,6-bis dihydrogen phosphate , calcium salt 1:2, dicalcium 2,3,4-trihydroxy-5-oxo-6-phosphonatooxyhexyl phosphate, dicalcium 2,3,4-tris oxidanyl-5-oxidanylidene-6-phosphonatooxy-hexyl phosphate
PubChem CID 53398690
IUPAC-Name Dicalcium;(2,3,4-Trihydroxy-5-Oxo-6-Phosphonatoxyhexyl)phosphat
SMILES C(C(C(C(C(=O)COP(=O)([O-])[O-])O)O)O)OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Fructose-1,6-diphosphate dicalcium salt
Farbe Weiß
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 418.24
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver