Learn More
Melford D-Fructose
Artikelnummer. 30018276
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018276 1 kg 1 Kilogramm
30018277 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018276 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. F215001000.0
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • Substanzname: Levulose
  • CAS-Nummer: 57-48-7
  • Molekularformel: C 6 H 12 O 6
  • Molekulargewicht: 180,16
Spezifikation
CAS 57-48-7
Summenformel C6H12O6
Menge 1 kg