Learn More
D-Fructose-6-phosphat-Dinatriumhydrat, TRC
Artikelnummer. 30392311
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30392311 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30392311 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF7955531G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Fructose-6-phosphate Disodium Salt
CAS 26177-86-6
Summenformel C6H11O9P . 2Na . xH2O
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H13O9P.2Na/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h4-7,9-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2/t4-,5-,6-;;/m1../s1
SMILES O=C(CO)[C@H]([C@@H]([C@@H](COP(O[Na])(O[Na])=O)O)O)O.[H2O]
IUPAC-Name [Natrium-[(2R,3R,4S)-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-oxohexoxy]phosphoryl]oxynatrium
Molekulargewicht (g/mol) 322.11
Formelmasse 322