Learn More
D(+)-Fucose, 98+%
Artikelnummer. 10330694 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10330694 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10042960 1 g Glasflasche 1 Gramm
10360784 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10330694 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 225632500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
D (+)-Fucose, 98+% (CAS-Nr. 3615-37-0) auch Aldehyd-D-Fucose genannt, ist ein Enantiomer einer in Pflanzen vorkommenden Aldehyd-L-Fucose. Es zeigt verschiedene biologische Wirkungen einschließlich zellulärer Adhäsion. | CAS: 3615-37-0 | C₆H₁₂O₅| 164,16 g/ mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• D (+)-Fucose findet sich hauptsächlich in Pflanzen und zeigt mehrere biologische Wirkungen einschließlich zellulärer Adhäsion.
Anwendungen
• D-Fucose findet sich meist in Pflanzen und einigen Mikroorganismen. Es ist ein relativ einfaches Glykosid, das nur wenige Zuckereinheiten umfasst.
•Als einzige Kohlenstoffquelle in einigen Mikroorganismen verwendbar.
•Kann zum Untersuchen von Enzymen verwendet werden, die an seiner Mutarotation beteiligt sind, um L-Fucose zu bilden.
• Diese Verbindung dient als Referenzverbindung bei der Analyse von Kohlenhydratmetaboliten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3615-37-0
Summenformel C6H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00135603
InChI-Schlüssel PNNNRSAQSRJVSB-DPYQTVNSSA-N
Synonym 2r,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, aldehydo-d-fucose, d +-fucose, galactose, 6-deoxy, d-galactose, 6-deoxy, fucose, d, +-fucose, d0o8ie, d-+-fucose, d-+-fucose;6-deoxy-d-galactose
PubChem CID 94270
ChEBI CHEBI:48203
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanal
SMILES CC(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Fucose
Schmelzpunkt 144.0°C to 145.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Beilstein 31, 76
Merck Index 15, 4307
Spezifischer Drehzustand + 76.00 (20.00°C c=4,H2O,NH3)
Spezifische Drehung + 76.00
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear colorless to slightly yellow
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke