missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D(+)-Fucose, 99 %

Artikelnummer. p-3758062 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10330694

Marke: Thermo Scientific Acros 225632500

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

D (+)-Fucose, 98+% (CAS-Nr. 3615-37-0) auch Aldehyd-D-Fucose genannt, ist ein Enantiomer einer in Pflanzen vorkommenden Aldehyd-L-Fucose.Es zeigt verschiedene biologische Wirkungen einschließlich zellulärer Adhäsion.

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Allgemeine Beschreibung

• D (+)-Fucose findet sich hauptsächlich in Pflanzen und zeigt mehrere biologische Wirkungen einschließlich zellulärer Adhäsion.

Anwendungen

• D-Fucose findet sich meist in Pflanzen und einigen Mikroorganismen. Es ist ein relativ einfaches Glykosid, das nur wenige Zuckereinheiten umfasst.

•Als einzige Kohlenstoffquelle in einigen Mikroorganismen verwendbar.

•Kann zum Untersuchen von Enzymen verwendet werden, die an seiner Mutarotation beteiligt sind, um L-Fucose zu bilden.

• Diese Verbindung dient als Referenzverbindung bei der Analyse von Kohlenhydratmetaboliten.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3615-37-0
Summenformel C6H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00135603
InChI-Schlüssel PNNNRSAQSRJVSB-DPYQTVNSSA-N
Synonym 2r,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, aldehydo-d-fucose, d +-fucose, galactose, 6-deoxy, d-galactose, 6-deoxy, fucose, d, +-fucose, d0o8ie, d-+-fucose, d-+-fucose;6-deoxy-d-galactose
PubChem CID 94270
ChEBI CHEBI:48203
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanal
SMILES CC(C(C(C(C=O)O)O)O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material D(+)-Fucose
Schmelzpunkt 144.0°C to 145.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Beilstein 31, 76
Merck Index 15, 4307
Spezifischer Drehzustand + 76.00 (20.00°C c=4,H2O,NH3)
Spezifische Drehung + 76.00
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear colorless to slightly yellow
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt