Learn More
D-Fucose, TRC
Artikelnummer. 30137114
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137114 1 g 1 Gramm
30010592 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137114 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF8361201G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3615-37-0
Summenformel C6 H12 O5
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
Synonym D-Galactose, 6-deoxy-, Fucose, D- (8CI), 6-Deoxy-D-galactose, (+)-Fucose, 6-Deoxygalactose, D-(+)-Fucose, D-6-Deoxygalactose, D-Fucose, Rhodeose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanal
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal
SMILES C[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Fucose
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m1/s1
Formelmasse 164.0685