Learn More
Thermo Scientific Chemicals α-D-Galactose1-Phosphat-Dikaliumsalz-Pentahydrat, 98 %
Artikelnummer. 10688254 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10688254 50 mg Glasflasche 50 Milligramm
10506081 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
10530224 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10688254 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 337030500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19046-60-7 | C6H11K2O9P | 336.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19046-60-7
Summenformel C6H11K2O9P
Molekulargewicht (g/mol) 336.32
MDL-Nummer MFCD00065475
InChI-Schlüssel KCIDZIIHRGYJAE-YGFYJFDDSA-L
Synonym alpha-d-galactose-1-phosphate dipotassium salt dihydrate
PubChem CID 131875454
IUPAC-Name dipotassium (2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl phosphate
SMILES [K+].[K+].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-D-Galactose 1-phosphate dipotassium salt pentahydrate
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos bis Weiß
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 50 mg
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear colorless
Formelmasse 426.39
Reinheit (%) 98%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Aussehen (5% aq. soln.) clear, colorless