Learn More
D-Galactose, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | D-(+)-Galactose |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 100 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1 |
| Formelmasse | 180.0634 |
| Reinheit (%) | >95% |