Learn More
D-Galactose (White to Off-white Powder), Fisher BioReagents
Beschreibung
D-Galactose is suitable for use in cell culture systems requiring sugar additives.
Spezifikation
Spezifikation
| Alpha-Vektor | Galactose |
| Chemischer Name oder Material | D-Galactose |
| CAS | 59-23-4 |
| Schmelzpunkt | 167°C |
| Farbe | Weiß |
| Prozentgehaltsbereich | ≥98 % |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Summenformel | C6H12O6 |
| Menge | 500 g |
| Merck Index | 15, 4365 |
| Mehr anzeigen |