Learn More
D-Galacturonsäuremonohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043216
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15487579 5 g 5 Gramm
15497579 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15487579
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J66282.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 91510-62-2 | C6H9O7
D-(+)-Galacturonic acid monohydrate is a chemical used in the synthesis of N-(D-galacturonoyl) amino acids and dipeptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-(+)-Galacturonsäuremonohydrat ist eine Chemikalie, die bei der Synthese von N-(D-Galacturonoyl)-Aminosäuren und Dipeptiden verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91510-62-2
Summenformel C6H9O7
Molekulargewicht (g/mol) 0.00
MDL-Nummer MFCD00071585
InChI-Schlüssel AEMOLEFTQBMNLQ-DTEWXJGMSA-M
Synonym d-+-galacturonic acid monohydrate
PubChem CID 91872458
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-Tetrahydroxyoxan-2-Carbonsäure;hydrat
SMILES *
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Galacturonic acid monohydrate
Farbe Weiß
Menge 5 g
Beilstein 1727087
Merck Index 14,4337
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Optische Drehung +53° (c=10 in Water)
Formelmasse 212.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver