Learn More
D-Galacturonsäuremonohydrat, TRC
Artikelnummer. 30009696
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30009696 5 g 5 Gramm
30005601 25 g 25 Gramm
30012759 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009696 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG1865005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91510-62-2
Summenformel C6 H10 O7 . H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 212.15
Synonym D-Galacturonic Acid Hydrate (1:1), D-Galacturonic Acid, Monohydrate (9CI)
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-Oxohexansäure; Hydrate
SMILES O.O[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Galacturonic acid hydrate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O7.H2O/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h1-5,8-11H,(H,12,13);1H2/t2-,3+,4+,5-;/m0./s1
Formelmasse 212.0532
Reinheit (%) >95%