Learn More
D-Glucaro-1,4-lacton-Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30402644
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30402644 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30402644 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG4156001G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Glucaro-1,4-lactone Monohydrate
CAS 61278-30-6
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C6 H8 O7 . H2 O
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O7.H2O/c7-1-2(8)6(12)13-4(1)3(9)5(10)11;/h1-4,7-9H,(H,10,11);1H2/t1-,2-,3+,4+;/m1./s1
SMILES O.O[C@@H]([C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-[(2S,3R,4R)-3,4-DiHydroxy-5-Oxooxolan-2-yl]-2-Hydroxyessigsäure;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 210.14
Formelmasse 210.0376
Reinheit (%) >95