Learn More
D-Gluconsäure (50 % in Wasser), TRC
Artikelnummer. 30403207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30403207 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30403207 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG4174201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Gluconic Acid
CAS 526-95-4
Summenformel C6 H12 O7
Menge 1 g
Synonym Dextronic Acid, Gluconal GA-50, Gluconic Acid, Glycogenic Acid, Glyconic Acid, Maltonic Acid, NSC 77381, Pentahydroxycaproic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t2-,3-,4+,5-/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxy-Hexansäure
Molekulargewicht (g/mol) 196.1553
Formelmasse 196.0583
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5