Learn More
D-Gluconsäure, Kalziumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10591651 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250g
1kg
5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10591651 250g Kunststoffflasche -
10358250 1kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10277263 5kg Plastikeimer 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10591651 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 211062500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.55 €
    39.65 € / 250 Gramm
    Sparen 6.90 €
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 299-28-5 | C12H22CaO14 | 430.372 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 299-28-5
Summenformel C12H22CaO14
Molekulargewicht (g/mol) 430.372
MDL-Nummer MFCD00064209
InChI-Schlüssel NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
Synonym calcium gluconate, calcium d-gluconate, calciofon, calglucon, glucobiogen, ebucin, calcicol, calcipur, calglucol, dragocal
PubChem CID 9290
IUPAC-Name Natrium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoat
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Gluconic acid, calcium salt
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung Max. 2,0 % (1 g, 105 °C, 16 Stunden)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.99
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (HOCH2[CH(OH)]4CO2)2Ca
Menge 250g
Beilstein 03, 544
Merck Index 15, 1671
Spezifischer Drehzustand + 10,20 (22,00°C c=1,H2O)
Spezifische Drehung + 10,20
Formelmasse 430.38
Reinheit (%) 0.99
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle