Learn More
D-Gluconsäure-Kaliumsalz, TRC
Artikelnummer. 30396582
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30396582 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30396582 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG41742510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Gluconate
CAS 299-27-4
Summenformel C6 H11 O7 . K
Menge 10 g
Synonym Potassium Gluconate
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
SMILES [K+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-]
IUPAC-Name Kalium; (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoat
Molekulargewicht (g/mol) 234.25
Formelmasse 234.0142