Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Glucosamin-Hydrochlorid, 98+ %
Artikelnummer. 10122770 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10122770 10 g Glasflasche 10 Gramm
10665152 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10245250 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
11996191 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10122770 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 119900100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66-84-2
Summenformel C6H13NO5·HCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Glucosamine hydrochloride
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Verlust bei Trocknung 1.0 % max. (105°C, 2 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Spezifischer Drehzustand + 72.50 (20.00°C c=2,H2O,5hrs.)
Spezifische Drehung +70.0° to +73.0° (20°C, 589nm) (c=2.5, H2O) (after 3 hrs)
Formelmasse 215.64
Reinheit (%) 98.0 to 102.0% (on dry substance) (Total base)
Physikalische Form Pulver