Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Glucosamin-Hydrochlorid, 98+ %
Artikelnummer. 11462957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11462957 50 g 50 Gramm
11472957 250 g 250 Gramm
11452957 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462957 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A15532.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
D-Glucosamin-Hydrochlorid, CAS-Nr. 3416-24-8, ist das Salz des Aminozuckers D-Glucosamin, das für die Chitin-Quantifizierung und andere biochemische Studien verwendet wird.
Novel application of glucosamine is to prepare medical agent for treating vertigo. It is used as food ingredients and additives, raw material for anti cancer and antibiotic drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66-84-2
Summenformel C6H13NO5·HCl
MDL-Nummer MFCD00067674
Specifikationer
Chemischer Name oder Material D-Glucosamine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼192°C (decomposition)
Menge 50 g
Beilstein 4157370
Merck Index 14,4458
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung +71.5° (c=1 in Water, 20h)
Formelmasse 215.64
Reinheit (%) ≥98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.