missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Glucosamin-Hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30005871
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
10 Milligramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30005871 10 g 10 Gramm
17939434 10 mg 10 Milligramm
17947824 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005871 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG51495010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 66-84-2
Summenformel C6 H13 N O5 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 215.63
Synonym Glucosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-d-glucopyranose hydrochloride
IUPAC-Name (3R,4R,5S,6R)-3-amino-6-(Hydroxymethyl)oxan-2,4,5-Triol; Hydrochlorid
SMILES Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material D-(+)-Glucosamine hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
Formelmasse 215.0561
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.