Learn More
D-Glucose 1000 μg/ml in Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322577
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30322577 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30322577 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14027000WA1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dextrose
CAS 50-99-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Dextrose
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C6H12O6
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym D-Glucopyranose, Glucopyranose, NSC 287045, Dextrose (Closed Ring), Glucose, D-Glucose
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1
SMILES O[C@H]([C@@H](CO)OC(O)[C@@H]1O)[C@@H]1O
IUPAC-Name (3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol
Solvent or Matrix Water
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Menge 1 mL
Formelmasse 180.06 g/mol