Learn More
D(+)-Glucose 6-phosphat-Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11986901 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11986901 1 g 1 Gramm
1 options
Artikelnummer. 11986901
Marke: Thermo Scientific Acros 446980010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Glucose 6-phosphate sodium salt
CAS 54010-71-8
Schmelzpunkt 192°C to 197°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H12NaO9P
Menge 1 g
Spezifische Drehung + 33
Synonym sodium 2r,3r,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl hydrogenphosphate, sodium glucose 6-phosphate, robison ester monosodium salt, d-glucose-6-phosphate monosodium salt, d-glucose, 6-dihydrogen phosphate , monosodium salt, d +-glucose 6-phosphate sodium salt, d-glucose 6-phosphoric acid hydrogen sodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-6-hydrogen phosphonatooxy-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, sodium 2r,3r,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxo-hexyl hydrogen phosphate
InChI-Schlüssel OBHLNVXMRZXIII-BTVCFUMJSA-M
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)OP(=O)(O)[O-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;[(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-Oxohexyl]hydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 282.12
PubChem CID 23677332
Formelmasse 282.12
Reinheit (%) 98%