Learn More
Melford D-Glucose
Artikelnummer. 30018285
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018285 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30018285 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. G320301000.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • CAS-Nummer: 5996-10-1
  • Molekularformel:C₆H₁₂O₆H₂O​​
  • Molekulargewicht : 198,17
Spezifikation
CAS 10-1-5996
Summenformel C6H12O6-H2O
Menge 1 kg