Learn More
D(+)-Glucose, ACS Reagenz, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10279310 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10279310 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10391201 500 g Kunststoffflasche -
10570364 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10279310 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 410950010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 50-99-7 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-99-7
MDL-Nummer MFCD00063684
InChI-Schlüssel GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Glucose
Namenshinweis Anhydrous, For analysis ACS
Schmelzpunkt 146.0°C
Farbe Weiß
Glührückstand 0.02% max.
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (105°C, 6 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C6H12O6.
Menge 1 kg
Beilstein 31, 83
Merck Index 15, 4495
Spezifischer Drehzustand + 52.75 (25.00°C c=10,H2O,NH4OH)
Spezifische Drehung + 52.75
Löslichkeitsinformationen 0.005% max. Insoluble Matter
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
Formelmasse 180.16
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Kristallpulver