Learn More
D(+)-Glucose wasserfrei, AR-zertifiziert zur Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10373242 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10373242 1 kg Kunststoffpulverbehälter 1 Kilogramm
10141520 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
10385940 2 kg Kunststoffpulverbehälter 2 Kilogramm
10395940 5 kg Plastikfass 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10373242 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. G/0500/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
C6H12O6, CAS-Nummer 50-99-7, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Dextroselösung, Aldehydo-d-Glucose, Dextrose, wasserfrei, wasserfreie Dextrose, d-Glucose in linearer Form, d-Glucose, wasserfrei, d +-Glucose, Glucose, wasserfrei, Glucosteril, 5 kg, CHEBI:42758, weiß, 180,16 g/mol
C6H12O6, CAS-Nummer 50-99-7, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Dextroselösung, Aldehydo-d-Glucose, Dextrose, wasserfrei, wasserfreie Dextrose, d-Glucose in linearer Form, d-Glucose, wasserfrei, d +-Glucose, Glucose, wasserfrei, Glucosteril, 5 kg, CHEBI:42758, weiß, 180,16 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-99-7
Summenformel C6H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
MDL-Nummer 148912
InChI-Schlüssel GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym D-(+)-Glucose, Aldehyd-d-Glucose, Glucose, wasserfrei, Dextrose, wasserfrei, D-Glucose, wasserfrei, Wasserfreie Dextrose, Dextroselösung, D-Glucose in linearer Form, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Schmelzpunkt 146 °C
Farbe Weiß
pH 6 bis 7
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 1 kg
Formelmasse 180.16 mol
Physikalische Form Fest