Learn More
D-(+)-Glucose, (kristallin), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11495172 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495172 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11495172 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219467201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.70 €
    80.85 € / 1 Kilogramm
    Sparen 18.85 €
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal as a culture media component.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Glucose
Namenshinweis Zellkulturreagenz
CAS 50-99-7
Summenformel C6H12O6.
Menge 1 kg
Synonym D-(+)-Glucose, Aldehyd-d-Glucose, Glucose, wasserfrei, Dextrose, wasserfrei, D-Glucose, wasserfrei, Wasserfreie Dextrose, Dextroselösung, D-Glucose in linearer Form, dextrose solution, d-glucose in linear form
InChI-Schlüssel GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Formelmasse 180.2
Güte Not Available
Physikalische Form kristallin