Learn More
D(+)-Glucose Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15294844 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 15294844
Marke: Thermo Scientific Acros 450740250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14431-43-7 | C6H12O6·H2O | 198.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14431-43-7
Summenformel C6H12O6·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 198.17
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Glucose monohydrate
Glührückstand 0.1% max
Prozentgehaltsbereich 99% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Fibertrommel
Menge 25 kg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 198.17
Reinheit (%) 99+%
Güte Extrarein