Learn More
D-(+)-Glucose-Monohydrat, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ Avantor™
Artikelnummer. 10447080 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10447080 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10447080 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 0113.1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Laborreagenzien
Spezifikation
CAS 14431-43-7
Schmelzpunkt 83°C
Glührückstand max. 0.015%
Summenformel C6H12O6·H2O
MDL-Nummer MFCD00149450
Menge 1 kg
Molekulargewicht (g/mol) 198.17
Unlösliche Stoffe max. 0.005%