Learn More
D-(+)-Glucose, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11485172 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11485172 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11485172 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02194672.1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
D-(+)-Glucose wasserfrei, Zellkulturreagenz, weißes Pulver
  • D-(+)-Glucose, wasserfrei, ist eine Hauptenergiequelle für lebende Organismen.
  • Es wird in Glucoside, Disaccharide, Oligosaccharide, Polysaccharide (Cellulose und Stärke) und Glykogen eingebaut.
  • D-(+)-Glucose ist ein Monosaccharid. Es ist eine Mischung ausα - Undβ -Anomere, vor allem dieα -anomer.
Spezifikation
CAS 50-99-7
Schmelzpunkt 150 °C bis 170 °C (Literatur)
Farbe Weiß
Dichte 1.544g/mL
Summenformel C6H12O6.
Menge 100 g
Beilstein 1724615
Synonym Dextrose, Cartose, Cerelose, Corn Sugar
Löslichkeitsinformationen Löslich in 20 % wässriger, klarer, farbloser Lösung.
InChI-Schlüssel WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYNA-N
Optische Drehung (c=10, Wasser, NH4OH) - +52,5 ±5°
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Kristallpulver