Learn More
β-D-Glukose, MP Biomedicals™
Código de producto. 17877486 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kilogramm
10 Gramm
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge unitSize
17877486 10 g 10 Gramm
17867486 100 g 100 Gramm
15722642 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17877486 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0218069110
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Wichtig für die Produktion von Proteinen und den Lipidstoffwechsel. β-D-Glucose von MP Biomedicals ist ein natürlich vorkommendes Monosaccharid, das in Pflanzen gefunden wird und als primäre Energiequelle für lebende Organismen dient.
β-D-Glucose wird zu Glucosiden, Disacchariden, Oligosacchariden, Polysacchariden (Cellulose und Stärke) und Glykogen kombiniert. Es wird als metabolisches Zwischenprodukt von Zellen für entweder aerobe oder anaerobe Atmung verwendet.
D-Glucose gibt es in zwei zyklischen Formen, α-D-Glucose und β-D-Glucose, je nach Position des Substituenten im anomeren Zentrum.
  • αα-D-Glucose ist die Monomereinheit in Stärke
  • β-D-Glucose ist die Monomereinheit in Cellulose
  • Wenn eines dieser Anomere der Lösung hinzugefügt wird, durchläuft es eine reversible Epimerisierung zum anderen Anomer über eine offene Kettenform
  • Während der Epimerisierung ändert sich die spezifische Rotation der Lösung allmählich, bis sie das Gleichgewicht erreicht
  • Die Existenz mehrerer Bindungsmodi dieses einzelnen Monosaccharids wurde modellhaft untersucht, um Verbindungen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit der Ligandenbindung zu schaffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 492-61-5
Summenformel C6H12O6.
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
MDL-Nummer MFCD00063989
InChI-Schlüssel WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
Synonym beta-d-glucose, beta-d-glucopyranose, glucoside, b-d-glucopyranose, beta-glucose, beta-dextrose, .beta.-d-glucopyranose, b-glucose, b-d-glucose, unii-j4r00m814d
PubChem CID 64689
ChEBI CHEBI:15903
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)Oxan-2,3,4,5-Tetrol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Menge 10 g
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Pulver
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.