Learn More
β-D-Glucose, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11314189 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11314189 100 g -
11304189 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314189 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210095380
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
  • β-D-Glucose ist eine Hauptenergiequelle für lebende Organismen
  • Es wird zu Glucosiden, Disacchariden, Oligosacchariden, Polysacchariden (Zellulose und Stärke) und Glykogen kombiniert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 492-61-5
Summenformel C6H12O6.
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
MDL-Nummer MFCD00063989
InChI-Schlüssel WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
Synonym beta-d-glucose, beta-d-glucopyranose, glucoside, b-d-glucopyranose, beta-glucose, beta-dextrose, .beta.-d-glucopyranose, b-glucose, b-d-glucose, unii-j4r00m814d
PubChem CID 64689
ChEBI CHEBI:15903
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)Oxan-2,3,4,5-Tetrol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-D-GLUCOSE
Schmelzpunkt 148°C to 155°C (literature)
Farbe Weiß
Siedepunkt ∼410.8°C (760 mmHg (Predicted) (literature))
Strukturformel C6H12O6
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1/20-clear solution) and alcohol (slightly).
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) ≥80%
Physikalische Form Kristallpulver