Learn More
β-D-Glucose-Pentaacetat, Mikromol
Artikelnummer. 30461822
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30461822 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461822 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3780.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
β-D-Glucose-Pentaacetat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material beta-D-Glucose pentaacetate
CAS 604-69-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile beta-D-Glucose pentaacetate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H22 O11
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1,2,3,4,6-pentaacetate β-D-glucopyranose
InChI-Formel InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC-Name [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-Tetraacetyloxyoxan-2-yl]methyl acetat
Molekulargewicht (g/mol) 390.34
Menge 25 mg
Formelmasse 390,1162 g/mol