Learn More
D-Glucuronamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407259
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15407259 5 g 5 Gramm
15497249 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407259 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66047.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3789-97-7 | C6H11NO6 | 193.155 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3789-97-7
Summenformel C6H11NO6
Molekulargewicht (g/mol) 193.155
MDL-Nummer MFCD00006619
InChI-Schlüssel VOIFKEWOFUNPBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym glucuronamide, d-glucuronic acid amide, voifkewofunpbn-uhfffaoysa, 3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydro-2h-pyran-2-carboxamide non-preferred name
PubChem CID 3482
IUPAC-Name 3,4,5,6-Tetrahydroxyoxan-2-Carboxamid
SMILES C1(C(C(OC(C1O)O)C(=O)N)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Glucuronamide
Schmelzpunkt 166°C to 167°C
Farbe Braun bis weiß
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung +35° (c=2 in Water)
Formelmasse 193.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver