Learn More
D-Glucuronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10472071 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10472071 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10747783 10 g Kunststoffflasche 10 Gramm
10531984 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10472071 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 309880250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6556-12-3 | C6H10O7 | 194.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6556-12-3
Summenformel C6H10O7
Molekulargewicht (g/mol) 194.14
MDL-Nummer MFCD00064368
InChI-Schlüssel IAJILQKETJEXLJ-QTBDOELSSA-N
ChEBI CHEBI:47953
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-Oxohexanosäure
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Glucuronic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 158.0°C to 162.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Merck Index 15,4501
Spezifischer Drehzustand + 36.50 (20.00°C c=6,H2O,after 2 hrs)
Spezifische Drehung + 36.50
Synonym 2s,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid, aldehydo-d-glucuronic acid, unii-8a5d83q4rw, rel, d-glucuronic acid, d-+ glucuronic acid, d03jeu, d-glucuronic acid 5g
SMILES C(=O)C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O
PubChem CID 65041
Formelmasse 194.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver