Learn More
D-Glucuronsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046445
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11363486 5 g 5 Gramm
11373486 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11363486
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14350.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6556-12-3 | C6H10O7 | 194.14 g/mol
D-Glucuronic acid is used as pharmaceutical intermediate and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Glucuronsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und in der chemischen Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6556-12-3
Summenformel C6H10O7
Molekulargewicht (g/mol) 194.14
MDL-Nummer MFCD00077778
InChI-Schlüssel IAJILQKETJEXLJ-QTBDOELSSA-N
Synonym 2s,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid, aldehydo-d-glucuronic acid, unii-8a5d83q4rw, rel, d-glucuronic acid, d-+ glucuronic acid, d03jeu, d-glucuronic acid 5g
PubChem CID 65041
ChEBI CHEBI:47953
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-Oxohexanosäure
SMILES C(=O)C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Glucuronic acid
Schmelzpunkt ∽158°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 1727083
Merck Index 14,4465
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung +35° (c=6 in Water)
Formelmasse 194.14
Reinheit (%) ≥98%