Learn More
D(+)-Glucuronsäure, Natriumsalz, Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10627304 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10627304 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10226740 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10627304 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 204571000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14984-34-0 | C6H9NaO7·H2O | 234.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14984-34-0
Summenformel C6H9NaO7·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 234.14
MDL-Nummer MFCD00151051
InChI-Schlüssel QKHMTHNLNZGTSP-JSCKKFHOSA-N
Synonym sodium d-glucuronate
PubChem CID 87235405
IUPAC-Name Kalzium;(,3S,4R,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-Oxohexanosäure
SMILES C(=O)C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O.[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Glucuronic acid, sodium salt, monohydrate
Schmelzpunkt 134°C to 140°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 03, 886
Merck Index 10, 4327
Spezifischer Drehzustand +21° (20°C c=2,H2O,after 4hrs.)
Spezifische Drehung + 21
Formelmasse 234.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver