Learn More
D-Glucuronsäure, TRC
Artikelnummer. 30011584
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Milligramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011584 25 g 25 Gramm
30008372 10 g 10 Gramm
17999254 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011584 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG59685025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6556-12-3
Summenformel C6 H10 O7
Molekulargewicht (g/mol) 194.14
Synonym D-Glucuronic Acid, Glucuronic acid, D- (8CI), D-(+)-Glucuronic acid, Glucosiduronic acid, Glucuronic acid
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-Oxohexanosäure
SMILES O[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Glucuronic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h1-5,8-11H,(H,12,13)/t2-,3+,4-,5-/m0/s1
Formelmasse 194.0427
Reinheit (%) >95%