Learn More
D-Glucurono-3,6-Lacton, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glucuronolactone |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h1-5,8-10H/t2-,3+,4-,5+/m0/s1 |
| Formelmasse | 176.0321 |
| Reinheit (%) | >95% |