Learn More
D-Glutaminsäure-1-tert-butylester, TRC
Artikelnummer. 30394693
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30394693 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394693 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG5970251G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Glutamic Acid 1-tert-Butyl Ester
CAS 25456-76-2
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C9H17NO4
Menge 1 g
Synonym D-Glutamic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester
InChI-Formel InChI=1S/C9H17NO4/c1-9(2,3)14-8(13)6(10)4-5-7(11)12/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H,11,12)/t6-/m1/s1
SMILES N#CCc1cc(C)cc(C)c1
Molekulargewicht (g/mol) 203.24
Reinheit (%) >95